Wichtige Dokumente
QTUM00ICP
Milli-Q
Quantum® ICP Hochreinigungssäule
For Milli-Q® Element (2001-2009) and Q-POD® Element purification units connected to ultrapure feed water
Synonym(e):
Quantum® Hochreinigungskartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
polypropylene and polyethylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
can remove trace levels of organics and ions from Ultrapure water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Quantum®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<10 ppb
Kapazität
36 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 21 g NaCl)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Element
for use with Q-POD® Element
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Quantum® ICP-Hochreinigungssäule ist zur Erzeugung einer Wasserqualität validiert, die sich zur Spurenelementanalyse (ppt-Bereich oder unterhalb) von Reinstwasser eignet. Das kompakte Gerät eignet sich zur effizienten und bequemen Versorgung mit frisch aufbereitetem Reinstwasser, das von Milli-Q® Element (2001–2009) und Q-POD® Element Systemen erzeugt wird. Die Säule wird mit sauberen und hochreinen Materialien gefertigt, um die Auswaschung extrahierbarer Verunreinigungen zu minimieren. Quantum® ICP-Hochreinigungssäule zur Verwendung mit den Milli-Q® Element (2001–2009) und Q-POD® Element Systemen.
Anwendung
Diese Hochreinigungssäule wurde speziell zur Analyse von Spurenelementen und Ultraspurenelementen entwickelt (ICP-MS, GF-AAS, IC).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Original-Ersatzteil von Milli-Q® für die Quantum® ICP-Hochreinigungssäule (QTUM00ICP).
  • Speziell für die Spurenelementanalyse (ppt-Bereich oder unterhalb).
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany