Alle Fotos(1)
Key Documents
CFUF01204
Milli-Q
Milli-Q® UF Reinstkartuschen-Kit
An all-in-one consumable to remove trace organics, inorganic ions and bacteria
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 kit
Hersteller/Markenname
Milli-Q®
Porengröße
0.22 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Milli-Q® UF Kartuschen-Kit wird mit Milli-Q® UF Schüssel-Wasseraufbereitungssystemen verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Enthält eine Super-C-Kartusche zum Entfernen von gelösten organischen Stoffen, zwei Ionenaustauschkartuschen in Nuklearqualität, um anorganische Spurenelemente bis zu 18 MΩ.cm Resistivität zu entfernen, und eine Millipak® 0,22-μm-Filtereinheit zum Entfernen von Bakterien.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Retention von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriertes Wasser. Lesen Sie bitte die Anleitungen im Abschnitt „Using the System“ in der Gebrauchsanweisung (auf dem mit dem System gelieferten USB-Stick enthalten)
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany