MABD122C3
Anti-CD73 Antibody, clone AA60-E3-3, Cy3 Conjugate
clone AA60-E3-3, from mouse, CY3 conjugate
Synonym(e):
CD-73, 5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
CY3 conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AA60-E3-3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (immunogen homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NT5E(4907)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Mesenchymale Stammzellen
Qualität
Immunocytochemical analysis: A 1:100 dilutions of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose and bone marrow mesenchymal stem cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable