MABS827
Anti-ERK1/2 Antibody, clone 16A6.1
clone 16A6.1, from mouse
Synonym(e):
EC: 2.7.11.24, MAP kinase 3, MAPK3, ERT2, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, MAP kinase isoform p44, p44-MAPK, MNK1, Microtubule-associated protein 2 kinase, p44-ERK1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
16A6.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAPK3(5595)
mouse ... Mapk3(26417)
rat ... Mapk3(50689)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ERK1/2 in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1