MAB10224
Anti-L. pneumophila Serogroup 1 Antibody, clone Lp1 3
ascites fluid, clone Lp1 MAB 3, Chemicon®
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Lp1 MAB 3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable