Merck
818675
TSKgel® SuperSW3000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonym(e):
TSKgel® SuperSW3000 HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® HPLC-Säule (SW-Typ) für den Größenausschluss, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 18675
Parameter
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
Aktive Matrixgruppe
diol phase
Partikelgröße
4 μm
Porengröße
250 Å
Betriebs-pH-Wert
2.5-7.5
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Aufgrund seiner hocheffizienten 4μm-Partikeln bietet TSKgel SuperSW3000 eine höhere Effizienz als 5μm TSKgel G3000SWxl Säulen. Die 250Å-Porengröße führt zu einem Fraktionierungsbereich bis zu 500.000 Da für globuläre Proteine. Der schmale Säulen-Innendurchmesser von 4,6 mm senkt den Pufferverbrauch und eignet sich für Anwendungen mit begrenztem Probenvolumen. Um die hohe Effizienz der 4μm-Säulen voll auszunutzen und weil der Säulendurchmesser der TSKgel SuperSW Säulen 4,6 mm oder weniger beträgt, ist es wichtig, das Totvolumen im HPLC-System zu minimieren.
Physikalische Form
Versand in 0,05,% NaN3 und 0,1 M Na2SO4 in 0,1 M Phosphatpuffer, pH 6,7.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Rechtliche Hinweise
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)