Alle Fotos(1)
Key Documents
8.21139
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Triethylchlorsilan, Triethylsilylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
213-615-6
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
280 °C
bp
144-145 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point 30 °C
Dichte
0.90 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F
Flammpunkt (°C)
30 °C