Merck
235067
Sigma-Aldrich
Chlortriethylsilan
99%
Synonym(e):
TESCl, Triethylchlorsilan
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3SiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.72
Beilstein:
1732860
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.43 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
Dichte
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](Cl)(CC)CC
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChIKey
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Employed together with Grignard reagents in a palladium-catalyzed carbosilylation of allenes. The Grignard attacks the allene central carbon and the terminal carbon is silylated.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
86.0 °F
Flammpunkt (°C)
30 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of Organometallic Chemistry, 692, 375-375 (2007)