Alle Fotos(1)
Key Documents
8.14134
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H2ClN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
219-937-3
Assay
≥99.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
62-65 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C5H2ClN3O4/c6-5-4(9(12)13)1-3(2-7-5)8(10)11/h1-2H
InChIKey
QLHVJBXAQWPEDI-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 62 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 65 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3