Wichtige Dokumente
128392
1-Fluor-3-nitrobenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1.7 °C (lit.)
Dichte
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
InChIKey
WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F
Flammpunkt (°C)
76 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?