Wichtige Dokumente
8.03513
Sigma-Aldrich
Diphenylmethane
for synthesis
Synonym(e):
Benzylbenzol
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
202-978-6
Dampfdruck
1 hPa ( 77 °C)
Assay
≥98.5% (GC)
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
485 °C
Wirksamkeit
2250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.69-8.66 % (v/v)
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
22-25 °C
Übergangstemp.
flash point 130 °C
Löslichkeit
0.014 g/L
Schüttdichte
1006 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChIKey
CZZYITDELCSZES-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.5 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 22 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 25 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°C)
130 °C