101303
Triphenylmethan
99%
Synonym(e):
1,1′,1′′-Methylidynetris[benzene], Tritane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
Dichte
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChIKey
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?