Merck
6.18404
Supelco
Bromophenolblau Natriumsalz -Lösung
pH indicator solution 0.04%
Synonym(e):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabrom-phenolsulfonphthalein, Bromphenolblau Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H9Br4NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
691.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
Produktbezeichnung
Bromophenolblau Natriumsalz -Lösung, 0.04% (indicator)
Konzentration
0.04% (indicator)
SMILES String
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChIKey
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2