Wichtige Dokumente
1.08176
Supelco
Thymolblau
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Thymolblau, Thymolsulfonphthalein
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H30O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171502
EG-Index-Nummer:
200-973-3
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Thymolblau, indicator ACS, Reag. Ph Eur
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Form
solid
Verlust
≤3% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-2.8, red-violet to brownish-yellow(1st transition range)
7.8-9.5, greenish yellow to blue(2nd transition range)
mp (Schmelzpunkt)
221 °C (decomposition)
Schüttdichte
350 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(cc(c(c3)C(C)C)O)C)c2c(cc(c(c2)C(C)C)O)C
InChI
1S/C27H30O5S/c1-15(2)19-13-22(17(5)11-24(19)28)27(21-9-7-8-10-26(21)33(30,31)32-27)23-14-20(16(3)4)25(29)12-18(23)6/h7-16,28-29H,1-6H3
InChIKey
PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Adsorption of Thymol Blue dye from Aqueous solution using modified Chitosan.: Diese Studie untersucht die Adsorption von Thymolblau unter Verwendung von chemisch modifiziertem Chitosan. Es werden Schlüsselparameter wie optimale Zeit, pH-Wert, Konzentration und Dosis untersucht, wobei festgestellt wurde, dass der Adsorptionsprozess einer Kinetik zweiter Ordnung folgt (Elsawy et al., 2023).
  • Electroorganic synthesis: bromination of thymol blue and phenol red.: In dieser Studie wird die elektroorganische Bromierung von Thymolblau beschrieben, die zu pH-empfindlichen Produkten führt. Die Studie bietet experimentelle Methoden, die für den Bildungsbereich geeignet sind, und betont, wie einfach bromierte Produkte identifiziert werden können (Ducci, 2023).
  • Spectrophotometric Determination of Isopropamide Iodide based on Ion-pair Complex Formation with Thymol Blue.: Es wird eine spektrophotometrische Methode zur Bestimmung von Isopropamidiodid durch Bildung eines Ionenpaarkomplexes mit Thymolblau vorgestellt, wobei dessen Anwendung in der analytischen Chemie hervorgehoben wird (Singh et al., 2020).
  • A comparative photocatalytic degradation study of Thymol blue dye over pristine ZnO and Er-doped ZnO.: Es wird die Effizienz des photokatalytischen Abbaus des Thymolblau-Farbstoffs unter Verwendung von ZnO und Er-dotiertem ZnO verglichen und die überlegene Leistung der dotierten Variante hervorgehoben (Sharma et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
1. Übergangsbereich: pH 1,2–pH 2,8 violett-rot - bräunlich-gelb
2. Übergangsbereich: pH 7,8–pH 9,5 grünlich-gelb - blau
Aussehen der Lösung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 3
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Sensitivitätstest: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable