Wichtige Dokumente
318744
Bromophenolblau Natriumsalz -Lösung
0.04 wt. % in H2O
Synonym(e):
3′,3′′,5′,5′′-Tetrabrom-phenolsulfonphthalein, Bromphenolblau Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
0.04 wt. % in H2O
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
3.0-4.6, yellow to blue
Dichte
0.985 g/mL at 25 °C
λmax
589 nm
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChIKey
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?