5.06271
Ketanserin Tartrate
Synonym(e):
Ketanserin Tartrate, 5-HT 2A Serotonin Receptor Antagonist, Ketanserin, R 41 468
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
1.49 nM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=O)Nc4c(cccc4)C3=O.OC(C(O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C22H22FN3O3.C4H6O6.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2
InChIKey
KJJRKCWDAHTVRL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
5-HT2A
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Knight, A. R. et al. 2004. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.370, 114.
Aloyo, V. J. and Harvey, J. A. 2000. Eur. J. Pharmacol.406, 163.
Leysen, J. E. et al. 1981. Life Sci.28, 1015.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable