5.06415
SB-269970 Hydrochloride
Synonym(e):
SB-269970 Hydrochloride, 5-HT7 Serotonin receptor antagonist, SB-269970, SB 26,970, SB 26,970
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: soluble
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N2[C@H](CCC2)CCN3CCC(CC3)C)c1cc(ccc1)O.Cl
InChI
1S/C18H28N2O3S.ClH/c1-15-7-11-19(12-8-15)13-9-16-4-3-10-20(16)24(22,23)18-6-2-5-17(21)14-18;/h2,5-6,14-16,21H,3-4,7-13H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
InChIKey
XQCJOYZLWFNDIO-PKLMIRHRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
5-HT₇
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Thomas. D. R. et al. 2000. Br. J. Pharmacol.130, 409.
Lovell, P. J. et al. 2000. J. Med. Chem.43, 342.
Forbes, I. T. et al. 1998. J. Med. Chem.41, 655.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable