Wichtige Dokumente
444200
Sigma-Aldrich
MDL-12.330A, Hydrochlorid
Cell-permeable and irreversible inhibitor of adenylate cyclase (IC₅₀ = 250 µM).
Synonym(e):
MDL-12.330A, Hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H36N2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
340.55 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
water: 3 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C23H36N2.ClH/c1-2-4-6-11-18-23(24-19-12-7-5-3-1)25-22-17-13-16-21(22)20-14-9-8-10-15-20;/h8-10,14-15,21-22H,1-7,11-13,16-19H2,(H,24,25);1H/t21-,22-;/m0./s1
InChIKey
CKOPQUCSDBVAQG-VROPFNGYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeabler und irreversibler Inhibitor der Adenylatcyclase (IC50 = 250 µ;M).
Zellpermeabler, irreversibler Inhibitor der Adenylatcyclase (IC50 = 250 µ;M).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Adenylatcyclase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 250 µ;M gegen Adenylatcyclase
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Correia-de-Sa, P., and Ribeiro, J.A. 1994. Eur. J. Pharmacol. 271, 349.
Gorczynska, E., et al. 1994. Endocrinology134, 293.
Delpiano, M.A., and Acker, H. 1991. J. Neurochem.57, 291.
Lippe, C., and Ardizzone, C. 1991. Comp. Biochem. Physiol.99, 209.
Guellaen, G., et al. 1977. Biochim. Biophys. Acta 484, 465.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable