Merck
385931
Sigma-Aldrich
Hyaluronidase, Rindererhoden
Synonym(e):
Hyaluronidase, Rindererhoden
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Konjugat
conjugate (Glucosaminoglycan)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 4758
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥2500 units/mg dry wt.
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 kU = 1.000 Einheiten.
Native Hyaluronidase aus Rinderhoden. Hyaluronsäure abbauende Endoglycosidase, die die Hydrolyse der 1,4-Verbindungen zwischen N-Acetylhexosamin und D-Glucuronatresten in Chondroitin, Chondroitin-4-Sulfat, Chondroitin-6-Sulfat und Hyaluronsäure katalysiert.
Native Hyaluronidase aus Rinderhoden. Katalysiert die Hydrolyse der 1,4-Verbindungen zwischen N-Acetylhexosamin und D-Glucuronatresten in Chondroitin, Chondroitin-4-Sulfat, Chondroitin-6-Sulfat und Hyaluronsäure.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die eine gleichwertige Trübheitsreduktion bewirkt wie 1,0 Einheit des Internationalen Standardpräparats.
Rekonstituierung
In 20 mM Natriumphosphat, pH 6,9,0,45%ige NaCl und 0,01 % BSA rekonstituieren.
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 1 Woche haltbar.
Sonstige Hinweise
Lokeshwar, V.B., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 33654.
Humphrey, I.H. 1957. Bull. WHO16, 291.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J H HUMPHREY
Bulletin of the World Health Organization, 16(2), 291-294 (1957-01-01)
The International Standard for Hyaluronidase is derived from a blend of four batches of bovine testicular hyaluronidase which had been purified so as to contain approximately 400 units per milligram. The material was mixed with beta-lactose, and lyophilized. Tablets were
Vinata B Lokeshwar et al.
The Journal of biological chemistry, 277(37), 33654-33663 (2002-06-27)
Hyaluronidase is a hyaluronic acid-degrading endoglycosidase that is present in many toxins and the levels of which are elevated in cancer. Increased concentration of HYAL1-type hyaluronidase correlates with tumor progression and is a marker for grade (G) 2 or 3