Merck
1.93619
Supelco
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.10
Beilstein:
6104939
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
Produktlinie
EMPLURA®
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable