Wichtige Dokumente
S4641
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 4500 - NH3
Assay
≥99.0%
Verunreinigungen
≤0.003% Ammonia (NH3)
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
7.0-9.0 (25 °C, 5% in solution)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChIKey
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
- Kondensierte O- und N-heterocyclische Derivate mittels Mehrkomponenten-Knoevenagel-Cyclokondensation von Isatin/Aldehyd/Acenaphthylen-1,2-dion, Malononitril und verschiedenen C−H-aktivierten Säuren.
- Chromeno[3′,4′:5,6]pyrano[2,3-d]pyrimidine durch die Kondensationsreaktion von 4-Hydroxycumarin, aromatischen Aldehyden und Barbitursäure/Thiobarbitursäure.
Es kann auch wie folgt verwendet werden:
Als Reduktionsmittel bei der Synthese von Metallnanopartikeln mittels Sol-Gel-Verfahren unter Verwendung von entsprechenden Metallsalzvorläufern.
Als Kontrollmittel bei der Synthese eines Einzelkristalls des Koordinationspolymers [Co(H2O)2Ni(CN)4 4H2O].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.