1.05231
Fuchsin acid (C.I. 42685)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Fuchsin acid (C.I. 42685)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥60% spectrophotometric assay
pH-Wert
3-4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>130 °C (decomposition)
Löslichkeit
10 g/L
Schüttdichte
920 kg/m3
εmax
780-1310 at 540-549 nm in hydrochloric acid at 0.005 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H19N3O9S3.2Na/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;;/h2-9,23H,21-22H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
WZRZTHMJPHPAMU-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Salzsäure 0.0025 mol/l): 540 - 549 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; Salzsäure 0.0025 mol/l): 780 - 1310
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 10 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable