Wichtige Dokumente
05-1416
Sigma-Aldrich
Anti-CD45-Antikörper, Klon IBL-5/25
clone IBL-5/25, from rat
Synonym(e):
CD45 associated protein, CD45-associated protein, Lymphocyte phosphatase-associated phosphoprotein, PTPRC-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C-associated protein, protein tyrosine phosphatase, receptor type, c
polyp
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
IBL-5/25, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ptprc(19264)
Allgemeine Beschreibung
CD45 ist eine Rezeptor-Tyrosin-Phosphatase, die für die antigeninduzierte Signalisierung in T-Zellen und B-Zellen erforderlich ist. Ihre Substrate sind unbekannt. Interessanterweise assoziiert sie mit verschiedenen Tyrosin-Kinasen der Src-Familie, die durch eine Tyrosin-Phosphorylierung an ihren C-Termini gehemmt werden, was auf einen Mechanismus für die Signalisierung durch CD45 hindeutet.
Spezifität
Dieser Antikörper reagiert mit allen Isoformen von Maus-CD45, das mit Ausnahme von Erythrozyten auf allen hämatopoetischen Zellen exprimiert wird.
FUSIONSPARTNER: SP2/0-Myelomzelllinie
Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Immunogen
Mäuse-Lymphknotenzellen
Anwendung
Der Anti-CD45-Antikörper Klon IBL-5/25 ist ein Antikörper gegen CD45 zur Verwendung in FC und IH.
Durchflusszytometrie-Analyse: Eine frühere Charge wies CD45, Klon IBL-5/25 in peripheren Blutlymphozyten von Mäusen nach
Qualität
Mittels Immunhistochemie in Mauskolongewebe beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies CD45 in Mauskolongewebe nach.
Zielbeschreibung
Etwa 147 kDa
Verlinkung
Ersetzt: CBL1326
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG in phosphatgepufferter Kochsalzlösung mit 10 mmol/l Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mäusekolongewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oxidative stress, inflammation, and autophagic stress as the key mechanisms of premature age-related hearing loss in SAMP8 mouse Cochlea.
Menardo, Julien, et al.
Antioxidants & Redox Signaling, 16, 263-274 (2012)
Aleksandra Vukojicic et al.
Cell reports, 29(10), 3087-3100 (2019-12-05)
Movement is an essential behavior requiring the assembly and refinement of spinal motor circuits. However, the mechanisms responsible for circuit refinement and synapse maintenance are poorly understood. Similarly, the molecular mechanisms by which gene mutations cause dysfunction and elimination of
Jorge Santini-González et al.
Frontiers in endocrinology, 13, 989815-989815 (2022-12-13)
There is a critical need for therapeutic approaches that combine renewable sources of replacement beta cells with localized immunomodulation to counter recurrence of autoimmunity in type 1 diabetes (T1D). However, there are few examples of animal models to study such
Merkel Cell Polyomavirus Small T Antigen Induces Cancer and Embryonic Merkel Cell Proliferation in a Transgenic Mouse Model.
Shuda, M; Guastafierro, A; Geng, X; Shuda, Y; Ostrowski, SM; Lukianov, S; Jenkins et al.
Testing null
Kristel Martínez-Lagunas et al.
Cell death and differentiation, 27(4), 1398-1414 (2019-10-02)
Despite the great progress on the cell biology of programmed cell death (PCD), its incidence and exact time course during embryonic and particular heart development are still unclear. This is also due to the lack of models enabling to directly