860634P
Avanti
C16 Dihydroceramide (d18:0/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860634P, powder
Synonym(e):
N-palmitoyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 10 mg (860634P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860634P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860634P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H69NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h32-33,36-37H,3-31H2,1-2H3,(H,35,38)/t32-,33+/m0/s1
InChIKey
GCGTXOVNNFGTPQ-JHOUSYSJSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft