700123P
Avanti
CholPC
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P, powder
Synonym(e):
cholesteryl phosphocholine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (700123P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (700123P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 700123P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C32H58NO4P/c1-23(2)10-9-11-24(3)28-14-15-29-27-13-12-25-22-26(37-38(34,35)36-21-20-33(6,7)8)16-18-31(25,4)30(27)17-19-32(28,29)5/h12,23-24,26-30H,9-11,13-22H2,1-8H3/p+1
InChIKey
MWEZHNCHKXEIBJ-UHFFFAOYSA-O
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable