Merck
Z409391
Sigma-Aldrich
Nalgene® safety waste systems
complete, capacity 10 L
Synonym(e):
laboratory waste liquid disposal
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Hersteller/Markenname
Nalgene®
Kapazität
10 L
Allgemeine Beschreibung
Zum sicheren Sammeln und Entsorgen von chemischen und biologischen Abfällen, damit die Umgebung im Labor so wenig wie möglich belastet wird. Sammler mit großen Trichtern, mit Flaschen aud HDPE, Teile getrennt lieferbar. 10L Flasche aus fluoriertem HDPE.
• Safety waste funnel has a hinged cover to keep emissions contained
• Funnel attaches to the bottle and remains in place until the bottle is full
• Built-in vent minimizes overflow
• Bottles are made of safe, durable HDPE in three sizes: 2, 4, and 10L
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)