Z286516
Waste solvent funnels
for container cap. 20 L, closure size 70 mm
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Trichterdurchm.
8 in.
Allgemeine Beschreibung
Eco. Einfülltrichter mit Dichtung, damit kein gesammeltes Lösemittel verdampfen kann.
- Chemikalienbeständig, aus HDPE und PP
- Dichtung im Fülltrichter gegen eventuelle Verdunstungsverluste
- Dichte Verbindung zum Lagerbehälter
- Druckausgleich
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z286516-1EA | 4061833495667 |