Z260703
Nalgene® FEP Scheidetrichter
capacity 250 mL
Synonym(e):
liquid-liquid extraction funnel, nalgene separatory funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 4301-0250
Kapazität
250 mL
Verschlussgröße
33 mm
Allgemeine Beschreibung
Unzerbrechlich, fast klar durchsichtig. Chemikalienbeständig FEP Hahn und Trichter mit Tefzel® ETFE Schraubverschluß. Hahn und Schraubverschluss sind leckdicht.
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z260703-1EA | 4061826729458 |