Z230855
Aldrich® Schlenk-type male joint cap
male joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Aldrich® Schlenk-type male joint cap
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Etikett
L
Verbindung
male joint: ST/NS14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C. This stopper has a rounded top and fits where clearances are tight.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z230855-1EA | 4061837617676 |