Merck
Z173134
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-Adapter
90°-Bent adapter with glass stopcock and hose barb, male joint: threaded 14/20
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Verbindung
male joint: threaded14/20
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)