Merck
Z147737
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 1,000 mL, frit diam. 90 mm, porosity 70-100 μm, Funnel only
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
glass
ground glass membrane (frit)
Leistungsmerkmale
cap
graduations: no
Hersteller/Markenname
Aldrich
Filterkapazität
1,000 mL
Frittendurchm.
90 mm
Trichterkapazität
1,000 mL
Porengröße
70-100 μm porosity
Fitting
24 bottle neck (Ground glass joint)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Kom,plett mit Trichter, Schliffdeckel mit Kugelschliff 65/40 und Klammer. Zur Überdruck-Filtration unter Schutzgas.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z147737-1EA4061832131405