Merck
Z180939
Ace McLeod Vakuummeter mit automatischer Nullpunktrückstellung
pressure 0-5 mmHg
About This Item
UNSPSC-Code:
41112406
NACRES:
NB.79
Hersteller/Markenname
Ace Glass 872549
Messbereich Druck
0-5 mmHg
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einteiliger Glaskörper mit Schliff NS 20/65. Lieferung ohne Quecksilber.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)