Z126055
Ace McLeod vacuum gauge
pressure 0-10 mmHg
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112406
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 872807
Parameter
0-10 mmHg pressure
Allgemeine Beschreibung
Messrohr austauschbar. Ohne Quecksilberfüllung.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z126055-1EA | 4061832347141 |