Merck
Z173185
Sigma-Aldrich
Filtertrichter mit Abtropfspitze und zwei Glashähnen, einer am Seitenarm
capacity 75 mL, male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
Etikett
X
Verbindung
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Hersteller/Markenname
Aldrich
Kapazität
75 mL
Porengröße
25-50 μm porosity
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z173185-1EA4061837617058