SYNF371460M
Synthware™ filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F371460M, filter funnels with fritted disc
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F371460M
Kapazität
60 mL
60 mL
Porengröße
10-15 μm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)