SYNF459125
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
125 mL, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock and PTFE stopper
Synonym(e):
Synthware F459125, glass separatory funnel
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F459125
Kapazität
125 mL
125 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)