SYNF973024M
Synthware™ filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware 973024, fritted disc funnel
Empfohlene Produkte
Materialien
fritted
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F973024M
capacity × diam.
60 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
10-15 μm
Kapazität
60 mL
Allgemeine Beschreibung
With two 2 mm glass stopcocks
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)