Merck
W278408
Sigma-Aldrich
Nonansäure
≥96%, FG
Synonym(e):
Pelargonsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
158.24
FEMA-Nummer:
2784
Beilstein:
1752351
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.029
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 1010
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 315
Dampfdichte
5.5 (vs air)
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥96%
Expl.-Gr.
9 %
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
9 °C (lit.)
Dichte
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
waxy; cheesy; tallow
SMILES String
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Nonansäure kommt natürlich in Pelargonium L′Her vor. Sie ist einer der Aromastoffe in gekochtem Reis, Acerolafrucht, Lakritze und Joghurt.
Anwendung
Nonansäure wurde als Standard bei der Quantifizierung von Duftstoffen in französischem Mimosenöl, Absolute, mittels GC-Sniffing verwendet.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Volatile flavor components of licorice.
Frattini C, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(6), 1238-1241 (1977)
Alternative management of roadside vegetation.
Barker AV & Prostak RG.
HortTechnology, 19(2), 346-352 (2009)
Chemical composition of French mimosa absolute oil.
Perriot R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58(3), 1844-1849 (2010)
Volatile flavor compounds in yogurt: a review
Cheng H.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 50(10), 938-950 (2010)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W278408-10KG-K4061838257291
W278408-20KG-K4061837516658
W278408-10KG
W278408-1KG
W278408-1KG-K4061838257307
W278408-20KG
W278408-5KG
W278408-5KG-K4061838257314
W278408-SAMPLE
W278408-SAMPLE-K4061837516689