Wichtige Dokumente
W240015
γ-Dodecalakton
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
(±)-4-Dodecanolid, (±)-γ-Octyl-γ-butyrolacton, (±)-Dihydro-5-octyl-2(3H)-furanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Cocos nucifera
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-18 °C (lit.)
Dichte
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
tree nuts
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
creamy; dairy; fatty; fruity; waxy; peach
SMILES String
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?