Wichtige Dokumente
W317454
4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanon
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanon, Erdbeerfuranon, Furaneol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
non-animal source
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥98%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
73-77 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
caramel; strawberry; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1OC(C)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-5(7)6(8)4(2)9-3/h3,8H,1-2H3
InChIKey
INAXVXBDKKUCGI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W317454-25G | |
W317454-25G-K | |
W317454-SAMPLE | |
W317454-100G | |
W317454-100G-K | 4061837527975 |
W317454-1KG | |
W317454-1KG-K | 4061835491612 |
W317454-SAMPLE-K | 4061834405580 |