Merck
W205001
Sigma-Aldrich
Ambrette seed absolute
FG
Synonym(e):
Hibiscus abelmoschus l. seed absolute
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2050
CoE-Nummer:
228n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
musty; woody; tobacco
Qualität:
FG
Kosher
Biologische Quelle:
Hibiscus abelmoschus
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
Hibiscus abelmoschus
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
298 °C/755 mmHg (lit.)
Dichte
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
musty; woody; tobacco
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)