Merck
SLW1450/14D
Pyrex® Evaporating dish
600 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1450/14D
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
VB.02
Materialien
borosilicate glass
flat base
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1450/14D
Höhe
80 mm
Durchmesser
140 mm
Schalendurchm.
140 mm
Kapazität
600 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW1450/14D-10EA4061832437064