BR144315
BRAND® stopper
silicone, H 20 mm, top diam. 14 mm
Synonym(e):
Stoppers
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144315
Höhe
20 mm
Bodendurchm.
10.5 mm
Oberteil Durchm.
14 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural-colored silicone (SI), providing a reliable sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)