SLW1450/03D
Pyrex® Evaporating dish
45 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1450/03D
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat base
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1450/03D
Höhe
30 mm
Durchmesser
60 mm
Schalendurchm.
60 mm
Kapazität
45 mL
Allgemeine Beschreibung
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)