KITALYSIS-RCM
KitAlysis™ High-Throughput Medium (5, 6, 7) Ring Closing Metathesis Reaction Screening Kit - Pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Step-by-Step Guide for Ring Closing Metathesis/Cross Metathesis Reaction Screening Kit
Downloadable experimental excel file
Each kit contains 2 customizable screening sets that include the following components:
- 6x4 pre-weighed catalysts in glass microvials loaded with stir bars and topped with cap mat.
- 2 (2 mL) ampules each of of ClPh, PhMe, i-PrOAc, Me-THF, and TFA.
- 1 KitAlysis 24-well reaction block replacement film.
- 4 empty substrate stock solution reaction vials with stir bars.
- 1 internal standard.
Best when used with KitAlysis Benchtop Inertion Box and 24-well Reaction Block (sold separately).
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Designed and tested by synthetic chemists.
- Easily run 24-microscale reaction in parallel.
- 20 μmol reactions with 1 μmol catalyst (5 mol%), 0.2 M concentration, and optional TFA additive.
- Customizable and downloadable excel template for quick calculations and easy incorporation into electronic laboratory notebooks.
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- SnapIT Ampule Opener, Regular, for 1-2ml, 5-10ml, 10-15ml ampoules 1 EA
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 569747Grubbs Catalyst® M204, Umicore 3 µmolSDB
- 569755Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720, Umicore, 97% 3 µmolSDB
- 579726Grubbs Catalyst® M102, Umicore, 97% 3 µmolSDB
- 682365Grubbs Catalyst® M207, Umicore 3 µmolSDB
- 682373Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721, Umicore 3 µmolSDB
- 729345Hoveyda-Grubbs Catalyst® M722, Umicore 3 µmolSDB
- 900519Isopropyl acetate, anhydrous, ZerO2®, ≥99.6% 8 mLSDB
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
KitAlysis High-Throughput Screening Kits provide solution to efficiently identify or optimize suitable catalytic reaction conditions. Chemist can rapidly run 24 unique micro scale reactions in parallel with tailored conditions.
Protokolle
Catalyst screening, KitAlysis™ High-Throughput Screening Kits, Thin layer chromatography (TLC), parallel analysis, parallel synthesisigh-Throughput Buchwald-Hartwig Amination Reaction Screening Kit, TLC-MS analysis
Verwandter Inhalt
Chemical reaction design and optimization in organic synthesis aims to precisely alter reaction parameters to achieve optimum results in finding pathways to target molecules.
Die Planung und Optimierung chemischer Reaktionen in der organischen Synthese zielt darauf ab, Reaktionsparameter präzise zu ändern, um optimale Ergebnisse bei der Suche nach Synthesewegen zu Zielmolekülen zu erzielen.