GF78615254
Palladium-silver alloy, Pd77Ag23
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
PD270300
Empfohlene Produkte
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 786-152-54
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)