GF85361542
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 100 x 100mm, 0.15mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AG200300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 853-615-42
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.15 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF85361542-1EA | 4061825455341 |