GF46020596
Palladium/Chromium
foil, Pd 94%/Cr 6%, thickness 0.5 mm, size 15 × 15 mm, temper as rolled
Synonym(e):
PJ010300
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 460-205-96
Größe
15 × 15 mm
Dicke
0.5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)