GF31817673
Polypropylene
(PP), fiber, tex number 47, L 100 m, number of filaments 86
Synonym(e):
PP305747
Empfohlene Produkte
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 318-176-73
Länge
100 m
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)