Merck
Z517445
Sigma-Aldrich
Aldrich® triple-jacket coil condenser
joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS29/32
AD
60 mm
Oberflächenbereich
1230 cm2
Allgemeine Beschreibung
Sehr gut für besonders niedrig siedende Lösemittel.
Eigenschaften:
• Dreifach-Ummantelung gibt maximale Kühl-Oberfläche
• Überfluten reduziert während Rückfluß
• Minimiert Verluste
• Sehr leistungsfähig und doch kompakt
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)